Descripción
Oxyntomodulin Monoclonal antibody specifically detects Oxyntomodulin in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Dilución | ELISA |
| Estado normativo | RUO |
| Especies diana | Human |