Descripción
- El conjunto de conexiones N2 incluye una manguera con acoplamiento y abrazadera
- Para controlar la concentración de oxígeno
- Requiere control de microprocesador activo
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,001 |
| Descripción | Intervalo de ajuste de 1 % a 20 % de O2 |
| Para utilizar con (equipo) | ICO150MED |
| Tipo | Accesorio, control de oxígeno |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de la concentración de oxígeno mediante la entrada N2 |
| Incluye | Cojunto de conexión de N2 |