Learn More
OXTR Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18411294 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18411294 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18411294
Marca: Novus Biologicals NBP102334
Rabbit Polyclonal Antibody
OXTR Polyclonal antibody specifically detects OXTR in Human, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OXTR
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry 40 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 40 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen P30559
Alias de gen OT-R, oxytocin receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 19 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human OXTR.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5021
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG