missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OXSR1 Antibody (OTI1F3), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18152117 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18152117 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18152117 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273177AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

OXSR1 Monoclonal specifically detects OXSR1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OXSR1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F3
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA1101OSR1serine/threonine-protein kinase OSR1, Oxidative stress-responsive 1 protein, oxidative-stress responsive 1
Símbolos de los genes OXSR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human OXSR1 expression vector.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9943
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.