Learn More
OXR1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200064956 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18664652 100 μg 100 microlitros
18663414 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18664652
Marca: Novus Biologicals NBP297444100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
OXR1 Polyclonal antibody specifically detects OXR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OXR1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen FLJ10125, FLJ38829, FLJ40849, FLJ41673, FLJ42450, FLJ45656, oxidation resistance 1, oxidation resistance protein 1, putative protein product of Nbla00307
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human OXR1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55074
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG