Learn More
Oxetan-3-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
33.30€ - 119.00€
CAS | 7748-36-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H6O2 |
Peso molecular (g/mol) | 74.08 |
Número MDL | MFCD09056790 |
Clave InChI | QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol |
PubChem CID | 9942117 |
Nombre IUPAC | oxetan-3-ol |
SMILES | OC1COC1 |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7748-36-9 | |
74.08 | |
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N | |
9942117 | |
OC1COC1 |
C3H6O2 | |
MFCD09056790 | |
3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol | |
oxetan-3-ol |
Especificaciones
Oxetan-3-ol | |
Incolora | |
153°C | |
Authentic | |
C3H6O2 | |
1.125 | |
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N | |
oxetan-3-ol | |
9942117 | |
95% |
7748-36-9 | |
1.1250g/mL | |
87°C | |
94% min. (GC) | |
MFCD09056790 | |
3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol | |
OC1COC1 | |
74.08 | |
74.08 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Causes serious eye damage.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Danger
- Oxetan-3-ol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.