missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OXER1/5-oxo-ETE GPCR Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18098577 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18098577 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18098577 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297990AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

OXER1/5-oxo-ETE GPCR Polyclonal specifically detects OXER1/5-oxo-ETE GPCR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OXER1/5-oxo-ETE GPCR
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 5-oxo-ETE acid G-protein-coupled receptor 1,5-oxo-ETE G-protein coupled receptor, GPCR, GPR170G-protein coupled receptor R527, G-protein coupled receptor 170, oxoeicosanoid (OXE) receptor 1, oxoeicosanoid receptor 1, TG1019G-protein coupled receptor TG1019
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human OXER1/5-oxo-ETE GPCR fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 165140
Especificidad de la prueba Human OXER1
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.