missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OXCT1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18639807 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18639807 0.1 mL 0.10 ml
18620008 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18639807

Marca: Novus Biologicals NBP249331

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

OXCT1 Polyclonal antibody specifically detects OXCT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OXCT1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen 3-oxoacid CoA transferase 1,3-oxoacid CoA transferase, EC 2.8.3, EC 2.8.3.5, SCOTmitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ATWYKGCVCSFSTSAHRHTKFYTDPVEAVKDIPDGA
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5019
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.