missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
OX40/TNFRSF4 Monoclonal antibody specifically detects OX40/TNFRSF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | OX40/TNFRSF4 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1764 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000, Flow Cytometry 1:50 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | ACT35 antigen, ACT35ATC35 antigen, CD134, CD134 antigen, OX40 cell surface antigen, OX40 homologue, OX40L receptor, OX40lymphoid activation antigene ACT35, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor, tumor necrosis factor receptor superfamily member 4, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4, TXGP1LOX40 antigen |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human OX40/TNFRSF4 (Uniprot #: P43489) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?