missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OX40/TNFRSF4 Antibody (OX-86) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18553543 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18553543 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18553543

Marca: Novus Biologicals NB100648470.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

OX40/TNFRSF4 Monoclonal specifically detects OX40/TNFRSF4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OX40/TNFRSF4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OX-86
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:50, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
N.º de referencia del gen P47741
Alias de gen ACT35 antigen, ACT35ATC35 antigen, CD134, CD134 antigen, OX40 cell surface antigen, OX40 homologue, OX40L receptor, OX40lymphoid activation antigene ACT35, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor, tumor necrosis factor receptor superfamily member 4, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4, TXGP1LOX40 antigen
Símbolos de los genes TNFRSF4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno CHO cells transfected with murine OX40
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7293
Especificidad de la prueba NB100-64847 recognises murine OX40 (CD134), a cell surface antigen expressed only by activated T lymphocytes.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.