missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OX40/TNFRSF4 Antibody (Ber-ACT35), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18228763 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18228763 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18228763

Marca: Novus Biologicals NBP262202H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

OX40/TNFRSF4 Monoclonal specifically detects OX40/TNFRSF4 in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OX40/TNFRSF4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon Ber-ACT35
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen ACT35 antigen, ACT35ATC35 antigen, CD134, CD134 antigen, OX40 cell surface antigen, OX40 homologue, OX40L receptor, OX40lymphoid activation antigene ACT35, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor, tumor necrosis factor receptor superfamily member 4, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4, TXGP1LOX40 antigen
Símbolos de los genes TNFRSF4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HTLV 1-transformed HUT-102 cells
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Cycle and Replication, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7293
Especificidad de la prueba The mouse monoclonal antibody Ber-ACT35 (also known as ACT35) recognizes an extracellular epitope of OX40/TNFRSF4, an approximately 50 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on activated T cells.
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.