missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OX40/TNFRSF4 Antibody (2553B) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 18606263 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18606263 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18606263 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10545F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

OX40/TNFRSF4 Monoclonal antibody specifically detects OX40/TNFRSF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OX40/TNFRSF4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2553B
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen ACT35 antigen, ACT35ATC35 antigen, CD134, CD134 antigen, OX40 cell surface antigen, OX40 homologue, OX40L receptor, OX40lymphoid activation antigene ACT35, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor, tumor necrosis factor receptor superfamily member 4, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4, TXGP1LOX40 antigen
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human OX40/TNFRSF4, Leu29-Ala216, Accession # P43489
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Cycle and Replication, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7293
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.