missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OVGP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18695552 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18695552 0.02 mL 0.02 ml
18634952 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18695552 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2942140.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

OVGP1 Polyclonal antibody specifically detects OVGP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OVGP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen CHIT5, EGP, Estrogen-dependent oviduct protein, MUC9, mucin 9, mucin-9, OGP, oviduct glycoprotein, Oviductal glycoprotein, oviductal glycoprotein 1, 120kDa, oviductin, oviduct-specific glycoprotein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-260 of human OVGP1 (NP_002548.3). HKLVCYFTNWAHSRPGPASILPHDLDPFLCTHLIFAFASMNNNQIVAKDLQDEKILYPEFNKLKERNRELKTLLSIGGWNFGTSRFTTMLSTFANREKFIASVISLLRTHDFDGLDLFFLYPGLRGSPMHDRWTFLFLIEELLFAFRKEALLTMRPRLLLSAAVSGVPHIVQTSYDVRFLGRLLDFINVLSYDLHGSWERFTGHNSPLFSLPEDPKSSAYAMNYWRKLGAPSEKLIMGI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5016
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.