Learn More
Abnova™ Ovalbumin (Egg White)
Código de producto. 16151780
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16151780 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16151780
Marca: Abnova™ P5241.1g
Used for SDS-PAGE
#REF!
Especificaciones
Número de acceso P01012
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
ID de gen (Entrez) 396058
Peso molecular 45kDa
Nombre Ovalbumin (Egg White)
Método de preparación Native protein purified from Egg White
Cantidad 1 g
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C.
Estado normativo RUO
Nombre común SERPINB14
Símbolo de gen SERPINB14
Ensayos Conjugo-immuno determinations; Drug and pharmaceutical processing.
Especie Chicken
Etiqueta de proteína None
Sistema de expresión Native protein purified from Egg White
Formulario Lyophilized