missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ovalbumin Antibody (2C6), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18013236 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18013236 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18013236 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10062809AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ovalbumin Monoclonal specifically detects Ovalbumin in Chicken samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ovalbumin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2C6
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Allergen Gal d 2, CAP 2, CAP2, Cytoplasmic antiproteinase 2, Egg albumin, Gal d II, Hen egg white, PI8, Plakalbumin, Protease inhibitor 8, Serpin B8, serpin peptidase inhibitor clade B member 8, SERPINB14, SERPINB8
Símbolos de los genes OVAL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Spleen cells from Ovalbumin immunized Balb/c mice were fused with cells of the mouse myeloma, P3U1
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 396058
Especificidad de la prueba NB100-62809 is a mouse monoclonal antibody that specifically recognises ovalbumin (OVA).
Especies diana Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgE
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.