missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oval Cell Marker Antibody (OC2-1C6), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18522414 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18522414 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18522414

Marca: Novus Biologicals NBP118965F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Oval Cell Marker Monoclonal antibody specifically detects Oval Cell Marker in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Oval Cell Marker
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon OC2-1C6
Conjugado FITC
Formulación PBS
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Nonparenchymal cells from DDC-treated mice to induce the oval cell response.
Método de purificación Tissue culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hepatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.