missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Otubain-1 Antibody (OTI5B8), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18184197 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18184197 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18184197

Marca: Novus Biologicals NBP273166AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Otubain-1 Monoclonal specifically detects Otubain-1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Otubain-1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5B8
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Deubiquitinating enzyme OTUB1, EC 3.1.2, EC 3.4.19.12, FLJ20113, FLJ40710, hOTU1, MGC111158, OTB1MGC4584, OTU domain, ubiquitin aldehyde binding 1, OTU domain-containing ubiquitin aldehyde-binding protein 1, OTU1OTU-domain Ubal-binding 1, otubain-1, ubiquitin thioesterase OTUB1, ubiquitin-specific protease otubain 1, Ubiquitin-specific-processing protease OTUB1
Símbolos de los genes OTUB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Otubain-1 (NP_060140) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55611
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.