missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Otubain-1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18547743 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18547743 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18547743 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299440R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Otubain-1 Polyclonal antibody specifically detects Otubain-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Otubain-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Deubiquitinating enzyme OTUB1, EC 3.1.2, EC 3.4.19.12, FLJ20113, FLJ40710, hOTU1, MGC111158, OTB1MGC4584, OTU domain, ubiquitin aldehyde binding 1, OTU domain-containing ubiquitin aldehyde-binding protein 1, OTU1OTU-domain Ubal-binding 1, otubain-1, ubiquitin thioesterase OTUB1, ubiquitin-specific protease otubain 1, Ubiquitin-specific-processing protease OTUB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Otubain-1
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55611
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.