Learn More
OTOP1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18693687 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18693687 100 μg 100 microlitros
18609608 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18693687
Marca: Novus Biologicals NBP306362100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
OTOP1 Polyclonal antibody specifically detects OTOP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OTOP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen MGC163302, MGC163304, otopetrin 1, otopetrin-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human OTOP1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133060
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG