missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osterix/Sp7 Antibody (2G6), Novus Biologicals™

Código de producto. 18581000 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18581000 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18581000 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00121340M01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Osterix/Sp7 Monoclonal antibody specifically detects Osterix/Sp7 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Osterix/Sp7
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2G6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_690599
Alias de gen MGC126598, OSXosterix, Sp7 transcription factor, transcription factor Sp7, Zinc finger protein osterix
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SP7 (NP_690599, 87 a.a. ∽ 162 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. GYANDYPPFSHSFPGPTGTQDPGLLVPKGHSSSDCLPSVYTSLDMTHPYGSWYKAGIHAGISPGPGNTPTPWWDMH
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 121340
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.