missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osteoprotegerin/TNFRSF11B Antibody (340), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18696790 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18696790 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18696790

Marca: Novus Biologicals NBP289371F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Osteoprotegerin/TNFRSF11B Monoclonal antibody specifically detects Osteoprotegerin/TNFRSF11B in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Osteoprotegerin/TNFRSF11B
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 340
Conjugado FITC
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen OCIFMGC29565, OPG, OPGtumor necrosis factor receptor superfamily member 11B, Osteoclastogenesis inhibitory factor, Osteoprotegerin, TR1, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Osteoprotegerin/TNFRSF11B (NP_002537.3; Met 1-Leu 401).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4982
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.