missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osteopontin/OPN Antibody (OTI5E4), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30030153 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30030153 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30030153 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273165PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Osteopontin/OPN Monoclonal antibody specifically detects Osteopontin/OPN in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Osteopontin/OPN
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5E4
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen BNSP, Bone sialoprotein 1, MGC110940, Nephropontin, osteopontin, secreted phosphoprotein 1bone sialoprotein I, early T-lymphocyteactivation 1), secreted phosphoprotein-1 (osteopontin, bone sialoprotein), SPP-1, SPP1/CALPHA1 fusion, Urinary stone protein, uropontin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 17-314 of human SPP1(NP_001035147) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6696
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.