missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osteopontin/OPN Antibody (CL10686) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30289458 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30289458 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30289458 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307980AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Osteopontin/OPN Monoclonal antibody specifically detects Osteopontin/OPN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Osteopontin/OPN
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL10686
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BNSP, Bone sialoprotein 1, MGC110940, Nephropontin, osteopontin, secreted phosphoprotein 1bone sialoprotein I, early T-lymphocyteactivation 1), secreted phosphoprotein-1 (osteopontin, bone sialoprotein), SPP-1, SPP1/CALPHA1 fusion, Urinary stone protein, uropontin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P10451, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6696
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.