missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OSGEPL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18207949 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18207949 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18207949

Marca: Novus Biologicals NBP2833480.1ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

OSGEPL1 Polyclonal specifically detects OSGEPL1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OSGEPL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen EC 3.4.24.57, O-sialoglycoprotein endopeptidase like 1, O-sialoglycoprotein endopeptidase-like 1, O-sialoglycoprotein endopeptidase-like protein 1, probable O-sialoglycoprotein endopeptidase 2, putative sialoglycoprotease type 2, t(6)A37 threonylcarbamoyladenosine biosynthesis protein OSGEPL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human OSGEPL1
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64172
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.