Learn More
OSGEP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18673851 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18673851 0.02 mL 0.02 ml
18638250 0.1 mL 0.01 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18673851 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2931640.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
OSGEP Polyclonal antibody specifically detects OSGEP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OSGEP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 3.4.24.57, GCPL1FLJ20411, hOSGEP, KAE1, OSGEP1, O-sialoglycoprotein endopeptidase, probable O-sialoglycoprotein endopeptidase, PRSMG1, t(6)A37 threonylcarbamoyladenosine biosynthesis protein OSGEP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-335 of human OSGEP (NP_060277.1). MPAVLGFEGSANKIGVGVVRDGKVLANPRRTYVTPPGTGFLPGDTARHHRAVILDLLQEALTESGLTSQDIDCIAYTKGPGMGAPLVSVAVVARTVAQLWNKPLVGVNHCIGHIEMGRLITGATSPTVLYVSGGNTQVIAYSEHRYRIFGETIDIAVGNCLDRFARVLKISNDPSPGYNIEQMAKRGKKLVELPYTVKGMDVSFSGILSFIEDVAHRMLATGECTPEDLCFSLQETVFAMLVEITERAMAHCGSQEALIVGGVGCNVRLQEMMATMCQERGARLFATDERFCIDNGAMIAQAGWEMFRAGHRTPLSDSGVTQRYRTDEVEVTWRD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55644
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG