Learn More
OSBPL9 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065154 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18674782 100 μg 100 microlitros
18652514 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18674782
Marca: Novus Biologicals NBP297245100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
OSBPL9 Polyclonal antibody specifically detects OSBPL9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OSBPL9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen FLJ12492, FLJ14629, FLJ14801, FLJ32055, FLJ34384, ORP-9, ORP9MGC15035, OSBP4, OSBP-related protein 9, oxysterol binding protein-like 9, oxysterol-binding protein-related protein 9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human OSBPL9 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114883
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG