Learn More
OSBPL11 Antibody (OTI6A6), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18112426 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18112426 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18112426
Marca: Novus Biologicals NBP273160PE
Mouse Monoclonal Antibody
OSBPL11 Monoclonal specifically detects OSBPL11 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OSBPL11
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6A6
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ13012, FLJ13164, ORP11OSBP-related protein 11, ORP-11TCCCIA00292, OSBP12, oxysterol binding protein-like 11, oxysterol-binding protein-related protein 11
Símbolos de los genes OSBPL11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human OSBPL11 (NP_073613) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114885.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Show Less