missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OS9 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18539860 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18539860 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18539860

Marca: Novus Biologicals NBP297288MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

OS9 Polyclonal antibody specifically detects OS9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OS9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Amplified in osteosarcoma 9, endoplasmic reticulum lectin 2, ERLEC2, erlectin 2, OS-9, osteosarcoma amplified 9, endoplasmic reticulum associated protein, osteosarcoma amplified 9, endoplasmic reticulum lectin, protein OS-9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human OS9 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Hypoxia, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10956
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.