missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ORP150/HSP12A Monoclonal antibody specifically detects ORP150/HSP12A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ORP150/HSP12A |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S04-4K7 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | 150 kDa oxygen-regulated protein, 170 kDa glucose-regulated protein, DKFZp686N08236, FLJ97572, glucose-regulated protein 170, GRP170, GRP-170, HSP12A, hypoxia up-regulated 1, hypoxia up-regulated protein 1, ORP-150, ORP150FLJ94899, oxygen regulated protein (150kD) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide of human ORP150/HSP12A (Uniprot # Q9Y4L1) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?