Learn More
ORP150/HSP12A Antibody (6E3-2C3), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200081072 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18263872 100 μg 100 microgramos
18616237 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18263872
Marca: Novus Biologicals NBP259345
Mouse Monoclonal Antibody
ORP150/HSP12A Monoclonal specifically detects ORP150/HSP12A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ORP150/HSP12A
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 6E3-2C3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Formulación PBS pH7.4, 50% glycerol with 0.1% Sodium Azide
Alias de gen 150 kDa oxygen-regulated protein, 170 kDa glucose-regulated protein, DKFZp686N08236, FLJ97572, glucose-regulated protein 170, GRP170, GRP-170, HSP12A, hypoxia up-regulated 1, hypoxia up-regulated protein 1, ORP-150, ORP150FLJ94899, oxygen regulated protein (150kD)
Símbolos de los genes HYOU1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Full length GRP170 Protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10525
Especificidad de la prueba Detects 170 kDa.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only