Learn More
Orosomucoid 2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18337108 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18337108 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18337108 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00005005B01P
Mouse Polyclonal Antibody
Orosomucoid 2 Polyclonal antibody specifically detects Orosomucoid 2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Orosomucoid 2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_000599.1
Alias de gen AGP 2, AGP2, AGP2alpha-1-acid glycoprotein 2, AGP-B, AGP-B', alpha-1-acid glycoprotein, type 2, OMD 2, orosomucoid 2, orosomucoid-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ORM2 (NP_000599.1, 1 a.a. - 201 a.a.) full-length human protein. MALSWVLTVLSLLPLLEAQIPLCANLVPVPITNATLDRITGKWFYIASAFRNEEYNKSVQEIQATFFYFTPNKTEDTIFLREYQTRQNQCFYNSSYLNVQRENGTVSRYEGGREHVAHLLFLRDTKTLMFGSYLDDEKNWGLSFYADKPETTKEQLGEFYEALDCLCIPRSDVMYTDWKKDKCEPLEKQHEKERKQEEGES
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5005
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG