missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ornithine Decarboxylase Antibody (SPM565), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18145029 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18145029 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18145029

Marca: Novus Biologicals NBP234800PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ornithine Decarboxylase Monoclonal specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ornithine Decarboxylase
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM565
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1
Símbolos de los genes ODC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Ornithine Decarboxylase protein (Uniprot: P11926)
Peso molecular del antígeno 53 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4953
Especificidad de la prueba Recognizes a 53kDa protein, identified as the Ornithine Decarboxylase (ODC-1). ODC is the initial and rate-limiting enzyme in the biosynthetic pathway of polyamines and is involved in the conversion of ornithine to putrescine. The biological activity of ODC-1 is rapidly induced in response to virtually all agents known to promote cell proliferation including hormones, drugs, growth factors, mitogens, and tumor promoters. Reportedly, ODC mRNA levels are elevated in lung carcinomas as well as in colon adenomas and carcinomas. ODC activity in colorectal carcinomas is greater than those in adenomas and normal mucosa.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.