missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ornithine Decarboxylase Antibody (rODC1/485), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587531 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18587531 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587531

Marca: Novus Biologicals NBP308785AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ornithine Decarboxylase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ornithine Decarboxylase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rODC1/485
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Ornithine Decarboxylase protein (Uniprot: P11926)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4953
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.