Learn More
Patrón de aceite organometálico, 21 elementos, 900 μg/g, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Marca: SPEX Certiprep S21-900Y
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Includes: Certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Descripción
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Ag | 900μg/g |
Al | 900μg/g |
B | 900μg/g |
Ba | 900μg/g |
Ca | 900μg/g |
Cd | 900μg/g |
Cr | 900μg/g |
Cu | 900μg/g |
Fe | 900μg/g |
Mg | 900μg/g |
Mn | 900μg/g |
Mo | 900μg/g |
Na | 900μg/g |
Ni | 900μg/g |
P | 900μg/g |
Pb | 900μg/g |
Si | 900μg/g |
Sn | 900μg/g |
Ti | 900μg/g |
V | 900μg/g |
Zn | 900μ g/g |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
21 Element Oil Standard | |
Each component at 100μg/g (S21-100), 300μg/g (S21-300), 500μg/g (S21-500), or 900μg/g (S21-900) in Base Oil 75: Aluminum Barium Boron Cadmium Calcium Chromium Copper Iron Lead Magnesium Manganese Molybdenum Nickel Phosphorous Silicon Silver Sodium Tin Titanium Vanadium Zinc |
|
With Certificate of Analysis. | |
100 g | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
petróleo, aceite | |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
Base Oil 75 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.