missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ORF73/HHV8 Antibody (4C11) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18778933 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18778933 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18778933 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP130176

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

ORF73/HHV8 Monoclonal specifically detects ORF73/HHV8 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ORF73/HHV8
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 4C11
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50
N.º de referencia del gen O40947
Alias de gen HHV 8, Human Herpes Virus 8, Kaposi's sarcoma associated herpes virus, KSHV
Símbolos de los genes HHV8GP78
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human ORF73/HHV8 (122-329aa) purified from E. coli (AAB62657).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 935114
Especificidad de la prueba This antibody is derived from hybridization of mouse F0 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with a recombinant human ORF73/HHV8 protein.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.