Learn More
Novus Biologicals™ Orexin R1/HCRTR1 Antibody - N-terminal, Novus Biologicals™
Código de producto. 30067200 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30067200 100 μg 100 microgramos
30066814 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30067200 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP330878100ug
Rabbit Polyclonal Antibody
Orexin R1/HCRTR1 Polyclonal antibody specifically detects Orexin R1/HCRTR1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Orexin R1/HCRTR1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen hypocretin (orexin) receptor 1, hypocretin receptor 1, Hypocretin receptor type 1, hypocretin receptor-1, orexin receptor 1, orexin receptor type 1, orexin receptor-1, ox-1-R, Ox1-R, OX1R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to the N terminal of human Orexin R1/HCRTR1
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3061
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG