Learn More
Novus Biologicals™ Orexin R1/HCRTR1 Antibody - N-terminal, Novus Biologicals™
Código de producto. 30066814 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
30066814 25 μg 25 microgramos
30067200 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 30066814
Marca: Novus Biologicals™ NBP33087825ug
Rabbit Polyclonal Antibody
Orexin R1/HCRTR1 Polyclonal antibody specifically detects Orexin R1/HCRTR1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Orexin R1/HCRTR1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen hypocretin (orexin) receptor 1, hypocretin receptor 1, Hypocretin receptor type 1, hypocretin receptor-1, orexin receptor 1, orexin receptor type 1, orexin receptor-1, ox-1-R, Ox1-R, OX1R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to the N terminal of human Orexin R1/HCRTR1
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3061
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG