Learn More
Orexin A/Hypocretin-1 Antibody (MM0500-8G22), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18420102 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18420102 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18420102
Marca: Novus Biologicals NBP211833PCP
Mouse Monoclonal Antibody
Orexin A/Hypocretin-1 Monoclonal antibody specifically detects Orexin A/Hypocretin-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Orexin A/Hypocretin-1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0500-8G22
Conjugado PerCP
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS
Alias de gen hypocretin (orexin) neuropeptide precursor, NRCLP1, orexin, OXHcrt, PPORX, PPOXHypocretin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Orexin A/Hypocretin-1 peptide
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3060
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1