missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ORC1 Antibody (7F6/1), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590241 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18590241 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590241

Marca: Novus Biologicals NBP308793AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ORC1 Monoclonal antibody specifically detects ORC1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ORC1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 7F6/1
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HS, HSORC1, ORC1Lorigin recognition complex subunit 1, origin recognition complex, subunit 1, origin recognition complex, subunit 1 (yeast homolog)-like, origin recognition complex, subunit 1 homolog, origin recognition complex, subunit 1 homolog (S. cerevisiae), origin recognition complex, subunit 1-like, origin recognition complex, subunit 1-like (yeast), PARC1origin recognition complex 1, Replication control protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human ORC1 protein (Uniprot: Q13415)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4998
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.