missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Orai1 Antibody (Amgen patent anti-ORAI1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 30116353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30116353 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30116353 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP327962AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Orai1 Monoclonal antibody specifically detects Orai1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Orai1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Amgen patent anti-ORAI1
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CRACM1ORAT1, FLJ14466, ORAI calcium release-activated calcium modulator 1, Protein orai-1, TMEM142Acalcium release-activated calcium modulator 1, Transmembrane protein 142Acalcium release-activated calcium channel protein 1
Especie del huésped Human
Inmunógeno Orai1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84876
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.