missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Orai1 Antibody (Amgen patent anti-ORAI1), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 30114941 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30114941 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30114941

Marca: Novus Biologicals NBP327962AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Orai1 Monoclonal antibody specifically detects Orai1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Orai1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Amgen patent anti-ORAI1
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CRACM1ORAT1, FLJ14466, ORAI calcium release-activated calcium modulator 1, Protein orai-1, TMEM142Acalcium release-activated calcium modulator 1, Transmembrane protein 142Acalcium release-activated calcium channel protein 1
Especie del huésped Human
Inmunógeno Orai1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84876
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.