missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
OR6X1 Polyclonal antibody specifically detects OR6X1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | OR6X1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Janelia Fluor 646 |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | olfactory receptor 6X1, olfactory receptor, family 6, subfamily X, member 1, OR11-270 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human OR6X1 |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?