missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
OR5F1 Polyclonal antibody specifically detects OR5F1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | OR5F1 |
| Clasificación | Polyclonal |
| Dilución | Western Blot |
| Alias de gen | olfactory receptor 5F1, Olfactory receptor OR11-167, olfactory receptor, family 5, subfamily F, member 1, OR11-10Olfactory receptor 11-10 |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human OR5F1 fragment. |
| Formulario | Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?