Learn More
Elma™ Solución de limpieza Optoclean
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Concentrado aprobado para la limpieza de cristales y marcos en baños de ultrasonidos.
- Adecuado para la limpieza de cristales revestidos hechos de materiales plásticos, enmarcados y otras piezas ópticas de precisión.
- Eliminación suave de los depósitos de grasa y sudor y huellas dactilares.
- No daña los cristales y marcos, ni siquiera después de varias aplicaciones.
- Brillo para la mayoría de los marcos metálicos.
Especificaciones
Especificaciones
| pH | Desde 9 hasta 9,5 |
| Composición | Surfactantes aniónicos de < 5 %, surfactantes no iónicos de < 5 %, NTA < 5 %, perfumes |
| Concentración | 0.05 |
| Tipo de recipiente | Frasco |
| Contenido y almacenamiento | de 5 °C |
| Volumen (métrico) | 1 L |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction