missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Optineurin Antibody (S01-2C5), Novus Biologicals™

Código de producto. 18669553 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18669553 50 μg 50 microlitros
18631485 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18669553

Marca: Novus Biologicals NBP31990050ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Optineurin Monoclonal antibody specifically detects Optineurin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Optineurin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon S01-2C5
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence Validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence from YCharOS Inc. (ycharos.com)., Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated Validated for Knockout from YCharOS Inc. (ycharos.com).
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen FIP2FIP-2, GLC1Eglaucoma 1, open angle, E (adult-onset), HIP7ALS12, Huntingtin interacting protein L, Huntingtin yeast partner L, Huntingtin-interacting protein 7, Huntingtin-interacting protein L, HYPLHIP-7, NEMO-related protein, NRPE3-14.7K-interacting protein, Optic neuropathy-inducing protein, optineurin, TFIIIA-INTP, Transcription factor IIIA-interacting protein, transcrption factor IIIA-interacting protein, tumor necrosis factor alpha-inducible cellular protein containing leucinezipper domains
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human Optineurin (Uniprot # Q96CV9)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.