Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726863.50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10063051
  • 980.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,2 mm
Columna capilar para GC de alto rendimiento
Optima™ 5
340 °C
50 m
G27
0,4 mm
GC
0,5 μm