Learn More
Sartorius Puntas ampliadas OptiFit
Tienda Sartorius Productos
Descripción
Puntas no filtradas diseñadas para un mejor ajuste y sellado posible para asegurar la máxima precisión posible. Estas puntas de pipeta posibilitan una fijación ergonómica y ligera de la punta al ser compatibles con la función Optiload de las pipetas Sartorius Picus™ NxT, Picus™, Tacta™, mLINE™ y Proline™ Plus . Las puntas con certificado de pureza se fabrican en condiciones de sala limpia clasificadas según ISO 8 para evitar cualquier contaminación y se prueban para detectar DNasa, RNasa y endotoxinas por cada lote de puntas.
- Ergonomía y ligereza en la fijación de la punta y la expulsión asegurada por la compatibilidad de la punta con la función Optiload de las pipetas Sartorius
- Fácil adaptación con una pipeta Sartorius con bandejas de puntas codificadas por colores
- Apertura y cierre sencillos con una sola mano de las gradillas plegables
- Identificación y trazabilidad mejoradas de las puntas mediante etiquetas de gradillas informativas que indican el volumen de la punta, el número de producto, el número de lote y el nivel de pureza
- Las puntas de una bandeja y un paquete de relleno están certificadas sin RNasa, DNasa y endotoxinas por número de lote
- Los materiales ecológicos utilizados en las puntas, bandejas y gradillas son 100 % reciclables o pueden incinerarse como residuos energéticos
- Menos residuos al reutilizar las gradillas de puntas totalmente autoclavables (121° C, 20 min) con puntas de relleno o a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Libre de DNasa, Rnasa y endotoxinas |
| Volumen (métrico) | 0,5 a 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparent |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | Optifit Non-Sterile Extended Pipette Tips |
| Longitud (imperial) | 3.05 in. |
| Longitud (métrico) | 77,5 cm |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las normas ISO9001, ISO14001 e ISO13485; condiciones de sala blanca ISO clase 8; reclamación CE |
| Mostrar más |