Learn More
Köttermann Armario móvil abierto
Código de producto. p-7236303
Click to view available options
N.º de cajones:
2
3
Ninguno
N.º de estantes:
1
Ninguno
Dimensiones (Pr x An x Al):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17392109
Marca: Köttermann 31500107
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este armario móvil abierto ofrece un espacio de almacenamiento versátil con un diseño frontal abierto.
  • Espacio de almacenamiento versátil
  • Móvil con ruedas bloqueables
  • Su diseño frontal abierto proporciona un fácil acceso a los elementos almacenados
  • Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de cabina móvil
Dimensiones (Pr x An x Al) 500 x 450 x 590 mm
Tipo de puerta Ninguno
Acabado Con revestimiento de epoxi
Material del bastidor Acero
N.º de puertas Ninguno
N.º de cajones Ninguno
N.º de estantes Ninguno
Garantía Ninguno
Tipo de rueda Plástico con frenos
Con ruedas giratorias Sí
Material Acero