Learn More
Köttermann Armario móvil abierto
Descripción
- Espacio de almacenamiento versátil
- Móvil con ruedas bloqueables
- Su diseño frontal abierto proporciona un fácil acceso a los elementos almacenados
- Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Tipo de cabina | móvil |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 500 x 900 x 740 mm |
| Tipo de puerta | Ninguno |
| Acabado | Con revestimiento de epoxi |
| Material del bastidor | Acero |
| N.º de puertas | Ninguno |
| N.º de cajones | Ninguno |
| N.º de estantes | Ninguno |
| Garantía | Ninguno |
| Mostrar más |