missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OPALIN Antibody (CL11144), Novus Biologicals™

Código de producto. 18610899 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18610899 100 μg 100 microlitros
18628617 25 μg 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18610899

Marca: Novus Biologicals NBP307995100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

OPALIN Monoclonal antibody specifically detects OPALIN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OPALIN
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL11144
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol
Alias de gen HTMP10transmembrane protein TMP10, oligodendrocytic myelin paranodal and inner loop proteinTMEM10, TMP10, Transmembrane protein 10opalin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RRRSSIEAMEESDRPCEISEIDDNPKISENPRRSPTHEKNTMGAQEAHIYVKTVAGSEEPVHDRYRPTIEMERRRGLWWLVPRLSLE
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 93377
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.